Merck
SML3139
ITE
≥98% (HPLC), AhR agonist, powder
Synonyme(s) :
2-(1′H-Indole-3′-carbonyl)thiazole-4-carboxylic acid methyl ester, 2-(1H-Indole­3-carbonyl)thiazole­-4-­carboxylic acid methyl ester, Methyl 2-(1H-indole-3-carbonyl)thiazole-4-carboxylate, 2-(1’H-Indole-3′-carbonyl)-thiazole-4-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H10N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.31
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
ITE, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1csc(n1)C(=O)c2c[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C14H10N2O3S/c1-19-14(18)11-7-20-13(16-11)12(17)9-6-15-10-5-3-2-4-8(9)10/h2-7,15H,1H3
InChI key
KDDXOGDIPZSCTM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Endogenous ligand identified for aryl hydrocarbon receptor (AHR); ligand inducible transcription factor.
ITE is an endogenous aryl hydrocarbon (Ah) receptor (AhR) agonist with broad-spectrum species reactivity and 5-fold higher potency than beta-naphthoflavone (by cell-based reporter assay). ITE upregulates CYP1A1/downregulates AhR in Hepa cells (0.1-5 μM), and induces fetus AhR activation in pregnant mice in vivo (1.4mg ITE/mL DMSO/kg bw i.v. on gestation day/GD 14, fetal AhR activation assessed on GD15).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable