Accéder au contenu
SML3067
WM-1119
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Fluoro-N′-(3-fluoro-5-(pyridin-2-yl)benzoyl)benzenesulfonohydrazide, 3-Fluoro-N′-(2-fluorophenyl)sulfonyl-5-(2-pyridyl)benzohydrazide, WM 1119, WM1119
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H13F2N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC(C2=NC=CC=C2)=CC(C(NNS(C3=CC=CC=C3F)(=O)=O)=O)=C1
InChI
1S/C18H13F2N3O3S/c19-14-10-12(16-6-3-4-8-21-16)9-13(11-14)18(24)22-23-27(25,26)17-7-2-1-5-15(17)20/h1-11,23H,(H,22,24)
InChI key
QLXULUNLCRKWRD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective, acetyl-CoA-competitive MYST family histone acetyltransferases KAT6A and KAT6B inhibitor with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
WM-1119 is a potent and selective, acetyl coenzyme A (Acetyl-CoA)-competitive inhibitor against MYST family histone acetyltransferases KAT6A and KAT6B (KAT6B Kd = 2.1 nM by SPR, IC50 = 37 nM by activity assay; KAT7/5 Kd = 0.53/2.2 μM; no affinity toward 159 diverse biological targets). WM-1119 induces MEF G1 cell cycle arrest (1-10 μM), inhibits EMRK1184 lymphoma growth in cultures (IC50 = 250 nM) and in mice in vivo (50 mg/kg 3x or 4x i.p. per day).
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c