Accéder au contenu
SML2786
WRG-28
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
DDR2 inhibitor WRG-28, N-Ethyl-4-[[(3-oxo-3H-phenoxazin-7-yl)oxy]methyl]-benzenesulfonamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H18N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to very dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NCC)c1ccc(cc1)COc2cc3[o]c4c(nc3cc2)cc[c](c4)=O
InChI key
AARVTLIQNGAELZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
WRG-28 is a potent, selective and extracellularly acting allosteric inhibitor of discoidin domain receptor 2 (DDR2) that potently inhibits invasion and migration in mice model of breast cancer. WRG-28 inhibits metastatic breast tumor cell colonization in the lungs.
potent, selective and extracellularly acting allosteric inhibitor of DDR2 that potently inhibits invasion and migration tumor cells
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable