Merck
SML2546
GLX351322
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[[2-[4-(2-Furanylcarbonyl)-1-piperazinyl]acetyl]amino]-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H25N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C(NC(CN2CCN(C(C3=CC=CO3)=O)CC2)=O)SC4=C1CCC4)OCC
InChI key
KEVHLTCEMHIJTQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GLX351322 is a potent and selective inhibitor of NOX4 (NADPH oxidase 4). GLX351322 prevents ROS generation and cellular death, improves pancreatic beta cell function in high-fat diet fed C57Bl/6 mice.
potent and selective inhibitor of NOX4 (NADPH oxidase 4)
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable