SML2236
L-012 sodium salt
≥98% (HPLC), powder, neurotoxin
Synonyme(s) :
8-Amino-5-chloro-2,3-dihydro-7-phenyl-Pyrido[3,4-d]pyridazine-1,4-dione, sodium salt, 8-Amino-5-chloro-7-phenyl-2,3-dihydro-pyrido[3,4-d]pyridazine-1,4-dione, sodium salt, L012
About This Item
Produits recommandés
product name
L-012 sodium salt, ≥98% (HPLC)
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow to orange
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C13H9ClN4O2.Na/c14-11-8-7(12(19)17-18-13(8)20)9(15)10(16-11)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,15H2,(H,17,19)(H,18,20);/q;+1/p-1
Clé InChI
IGEUYSJHQQCEFP-UHFFFAOYSA-M
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable