A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H23BBrO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.14
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
MitoB is a mitochondria-targeted mass spectrometry probe used to measure hydrogen peroxide (H2O2) levels within mitochondria in vivo..
MitoB is a mitochondria-targeted mass spectrometry probe used to measure hydrogen peroxide (H2O2) levels within mitochondria. MitoB reacts selelectively with H2O2 to form a new product, MitoP. The ratio of MitoP to MitoB can be used to determine mitochondrial H2O2 concentration.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable