Accéder au contenu
SML1234
HAMNO
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1Z)-1-[(2-Hydroxyanilino)methylidene]naphthalen-2-one, 1-[[(2-Hydroxyphenyl)imino]methyl]-2-naphthalenol, CID 6335338, MLS000737724, NS C111847, NSC111847
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c3c(cccc3)O)\C=C1\c2c(cccc2)C=CC\1=O
InChI key
NADCEWZYITXLKJ-KAMYIIQDSA-N
Biochem/physiol Actions
HAMNO is a potent and selective inhibitor of replication protein A (RPA) interactions with proteins involved in the replication stress response. HAMNO binds the N-terminal domain of RPA70 and inhibits both ATR autophosphorylation and phosphorylation of RPA32 Ser33 by ATR. HAMNO enhances DNA replication stress in cancer cells and slow tumor growth in vivo.
HAMNO is a potent and selective inhibitor of replication protein A (RPA) interactions.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable