Accéder au contenu
SML1222
Lopinavir
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(αS)-N-[(1S,3S,4S)-4-[[(2,6-Dimethylphenoxy)acetyl]amino]-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]tetrahydro-α-(1-methylethyl)-2-oxo-1(2H)-
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C37H48N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
628.80
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -20 to -27°, c = 0.4 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N4(CCCNC4=O)[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)COc3c(cccc3C)C)Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/C37H48N4O5/c1-25(2)34(41-20-12-19-38-37(41)45)36(44)39-30(21-28-15-7-5-8-16-28)23-32(42)31(22-29-17-9-6-10-18-29)40-33(43)24-46-35-26(3)13-11-14-27(35)4/h5-11,13-18,25,30-32,34,42H,12,19-24H2,1-4H3,(H,38,45)(H,39,44)(H,40,43)/t30-,31-,32-,34-/m0/s1
InChI key
KJHKTHWMRKYKJE-SUGCFTRWSA-N
Application
Lopinavir has been used as a ZMPSTE24 and human immunodeficiency virus protease inhibitor.
Biochem/physiol Actions
Lopinavir is an antiviral HIV Protease Inhibitor. Lopinavir has insufficient bioavailability alone, so it is used in therapy in combination with Ritonavir, a HIV protease inhibitor, which inhibits cytochrome P450-3A4 (CYP3A4), a liver enzyme that normally metabolizes protease inhibitors. Lopinavir also has an ability to inhibit ZMPSTE24 (zinc metallopeptidase STE24).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lopinavir
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable