SML0417
Costunolide
≥97% (HPLC)
About This Item
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +110.0 to +130.0°, c = 0.5 in chloroform-d
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C\C1=C/CC\C(C)=C\[C@H]2OC(=O)C(=C)[C@@H]2CC1
InChI
1S/C15H20O2/c1-10-5-4-6-11(2)9-14-13(8-7-10)12(3)15(16)17-14/h5,9,13-14H,3-4,6-8H2,1-2H3/b10-5+,11-9+/t13-,14+/m0/s1
Clé InChI
HRYLQFBHBWLLLL-AHNJNIBGSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable