pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1Nc2ccccc2\C1=C3\Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C16H10N2O2/c19-15-10-6-2-4-8-12(10)17-14(15)13-9-5-1-3-7-11(9)18-16(13)20/h1-8,17H,(H,18,20)/b14-13-
InChI key
CRDNMYFJWFXOCH-YPKPFQOOSA-N
Biochem/physiol Actions
Indirubin is an inhibitor of GSK-3β and of cyclin-dependent kinases (CDK1/cyclin B, CDK2/cyclin A, CDK2/cyclin E, CDK4/cyclin D1, CDK5/p35). Also, indirubin is a specific Aryl Hydrocarbon receptor (AHR) ligand.
Indirubin is an inhibitor of GSK-3β and specific AHR ligand.
Features and Benefits
This compound is featured on the GSK-3 page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c