SML0221
Piperlongumine
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
5,6-Dihydro-1-(1-oxo-3-[3,4,5-trimethoxyphenyl]-trans-2-propenyl)-2[1H]-pyridinone, 5,6-Dihydro-1-[(2E)-1-oxo-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propen-1-yl]-2(1H)-Pyridinone, Piplartin, Piplartine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cc(\C=C\C(=O)N2CCC=CC2=O)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C17H19NO5/c1-21-13-10-12(11-14(22-2)17(13)23-3)7-8-16(20)18-9-5-4-6-15(18)19/h4,6-8,10-11H,5,9H2,1-3H3/b8-7+
Clé InChI
VABYUUZNAVQNPG-BQYQJAHWSA-N
Description générale
Application
- as a pro-oxidant drug to treat HepG2 cells expressing zinc finger protein (ZNF)32
- to test its anti-neuroinflammatory effects in BV2 microglial cells
- to test its inhibitory effect on human gastric cancer cell lines
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable