Merck
SML0063
Q-VD-OPh hydrate
≥95% (HPLC), powder, pan-caspase inhibitor
Synonyme(s) :
Acide 5-(2,6-difluorophénoxy)-3-[[3-méthyl-1-oxo-2-[(2-quinolinylcarbonyl)amino]butyl]amino]-4-oxo-pentanoïque hydrate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H25F2N3O6 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
513.49 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Q-VD-OPh hydrate, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
DMSO: ≥14 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NC(C(C)C)C(NC(C(COC1=C(F)C=CC=C1F)=O)CC(O)=O)=O)C2=NC3=CC=CC=C3C=C2.[H]O[H]
InChI
1S/C26H25F2N3O6.H2O/c1-14(2)23(31-25(35)19-11-10-15-6-3-4-9-18(15)29-19)26(36)30-20(12-22(33)34)21(32)13-37-24-16(27)7-5-8-17(24)28;/h3-11,14,20,23H,12-13H2,1-2H3,(H,30,36)(H,31,35)(H,33,34);1H2/t20-,23-;/m0./s1
InChI key
ONOTWLLTFZMERH-WCRWPNQISA-N
Application
Le Q-VD-OPh hydraté a servi :
  • D′inhibiteur pan-caspase pour prévenir la mort cellulaire de cellules de carcinome urothélial (UCC).
  • À induire la voie canonique de l′apoptose caspase-dépendante dans des cellules UC.
  • À bloquer la caspase-3 et la poly(ADP-ribose) polymérase-1 (PARP-1).
  • À étudier le rôle protecteur de la protéine effectrice EspZ contre l′apoptose et la nécrose dans des cellules épithéliales humaines.
Biochem/physiol Actions
Inhibiteur pan-caspase.
Le Q-VD-OPh est un puissant inhibiteur pan-caspase qui protège les cellules de l′apoptose dépendante des caspases. Le Q-VD-OPh présente une stabilité en milieu aqueux, une perméabilité cellulaire et une efficacité supérieures à celles des inhibiteurs de caspase à base de FMK, et ne présente aucun effet cytotoxique à lui seul.
Features and Benefits
Ce composé fait partie de notre sélection de produits pour la recherche sur l′apoptose. Cliquez ici pour découvrir d′autres produits sélectionnés en lien avec l′apoptose. Pour en savoir plus sur les petites molécules bioactives destinées à d′autres domaines de recherche, rendez-vous sur sigma.com/discover-bsm.
Ce composé figure sur la page Caspases du Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction (manuel de classification des récepteurs et de transduction du signal). Cliquez ici pour consulter les autres pages du manuel.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c