A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.18
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderassay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C1=C(C=C(C=C1O)O)CC(O)=O)C
InChI
1S/C10H10O5/c1-5(11)10-6(3-9(14)15)2-7(12)4-8(10)13/h2,4,12-13H,3H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
JAHPPWGWEUVLMS-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product derived from fungal source.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable