Accéder au contenu
SCP0144
[Tyr0]-Fibrinopeptide A human
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C72H106N20O28
Poids moléculaire :
1699.73
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
[Tyr0]-Fibrinopeptide A (YADSGEGDFLAEGGGVR) is used as an N-terminally modified (tyr) analogue of Fibrinopeptide A (ADSGEGDFLAEGGGVR).
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable