Accéder au contenu
RDD016
D-(+)-Glucose
≥99.5% (anhydrous), free-flowing, Redi-Dri
Synonyme(s) :
Dextrose
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
200-075-1
Beilstein/REAXYS Number:
1724615
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
maize
Quality Segment
product line
Redi-Dri
assay
≥99.5% (anhydrous)
form
powder
quality
free-flowing
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
water: 0.1333 g/mL, clear, colorless
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Gene Information
human ... PYGM(5837)
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucose
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable