Accéder au contenu
RDD008
Base Trizma®
≥99.9%, powder, anhydrous, Redi-Dri
Synonyme(s) :
2-Amino-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, Trométamol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
201-064-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741883
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Base Trizma®, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.9%
grade
anhydrous
Quality Segment
description
aminopeptidase substrate
product line
Redi-Dri
assay
≥99.9%
form
powder
quality
free-flowing
does not contain
Carbon Fiber
impurities
≤0.2% Water (Karl Fischer)
color
white
pH
10.5-12, 7-9
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
water: soluble (Water < 0.2%)
absorption
≤0.05 at 290 nm at 40%
λ
(A290 UV absorbance < 0.05), in 5 mM Tris; DNA (40% (w/w))
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Tris is an established basimetric standard and buffer used in biochemistry and molecular biology. It may be used by itself as a buffer or as a component of mixed buffer formulations, such as Tris-EDTA (TE) buffer, Tris-acetate-EDTA (TAE) buffer, Tris-borate-EDTA (TBE) buffer, etc. It is pure, essentially stable, relatively non-hygroscopic and has a high equivalent weight.
Application
Tris base has been used:
  • To prepare Tris-HCl, which is used as a component of lysis buffer for protein characterization
  • In the preparation of Tris-buffered saline Tween-20 (TBST) buffer for Western blotting
  • In the preparation of TBS (Tris-buffered saline) that is used for dialysis to neutralize a protein
  • As a component of nuclei extraction buffer
Other Notes
Le pH de tous les tampons dépend de la température et de la concentration. Pour les tampons Tris, le pH augmente de 0,03 unité pour chaque 1 °C de réduction de température, et diminue de 0,03-0,05 unité par dilution d′un facteur dix.
Pour les applications précises, utiliser un pH-mètre soigneusement calibré avec une électrode de verre au calomel.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Base Trizma®
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c