P9791
Phosphate de potassium monobasic
for molecular biology, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate de potassium, Phosphate de potassium prim., Phosphate monopotassique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0%
Forme
powder
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Pf
252.6 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Densité
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤10 ppm
Traces de cations
Fe: ≤20 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Activité étrangère
DNase, Exonuclease; NICKase, Endonuclease; RNase and protease, none detected
Chaîne SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- in high-throughput fluorescence assay of cytochrome P450 3A4
- in morphological analysis of neuromuscular junction development and degeneration in rodent lumbrical muscles
- in the measurement of net high-affinity urea uptake in maize plants
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable