A propos de cet article
Formule linéaire :
K2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.26
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-915-5
MDL number:
Assay:
≥99% (titration)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 10/150 g/mL, clear
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderassay
≥99% (titration)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
solubility
H2O: 10/150 g/mL, clear
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium sulfate
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe