A propos de cet article
Formule linéaire :
KNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.10
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
231-818-8
MDL number:
Form:
crystals
Solubility:
H2O: 20/150 g/mL, clear, colorless
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderproduct line
BioReagent
Quality Segment
form
crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
mp
334 °C (lit.)
solubility
H2O: 20/150 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Application
Le nitrate de potassium a été utilisé :
- dans de la solution CPW13M pour extraire les protoplastes de cellules végétales
- dans du milieu de base
- dans une composition de macronutriments
Biochem/physiol Actions
Le nitrate de potassium constitue une source de nitrates pour la croissance cellulaire. Il déclenche également la synthèse des lipides chez l'algue Neochloris oleoabundans.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrate de potassium
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges