A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
MDL number:
Biological source:
microbial (T.album
T. ALBUM)
T. ALBUM)
Concentration:
≥10 mg/mL, ≥500 units/mL
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
microbial (T.album
T. ALBUM)
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
28.93 kDa
concentration
≥10 mg/mL, ≥500 units/mL
technique(s)
DNA extraction: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Proteinase K, an extracellular endopeptidase is synthesized by the mold, Tritirachium album Limber. Proteinase K belongs to a new subfamily of the subtilisins. It is a 277 amino acid protein and is characterized with an unhydrolyzed protein chain and autolyzed polypeptide chains.
Application
Utile pour l′inactivation protéolytique des nucléases lors de l′isolement de l′ADN et de l′ARN.
Utile pour l′inactivation protéolytique des nucléases lors de l′isolement de l′ADN et de l′ARN.
Élimine les endotoxines qui se lient aux protéines cationiques telles que le lysozyme et la ribonucléase A.
S′est avéré utile pour l′isolement des mitochondries hépatiques, de levure et de haricot mungo.
Détermination de la localisation des enzymes sur les membranes.
Traitement des coupes de tissus incluses en paraffine pour exposer les sites de liaison à l′antigène pour le marquage par anticorps.
Digestion des protéines des échantillons de tissu cérébral pour la recherche sur les prions responsables des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).
Élimine les endotoxines qui se lient aux protéines cationiques telles que le lysozyme et la ribonucléase A.
S′est avéré utile pour l′isolement des mitochondries hépatiques, de levure et de haricot mungo.
Détermination de la localisation des enzymes sur les membranes.
Traitement des coupes de tissus incluses en paraffine pour exposer les sites de liaison à l′antigène pour le marquage par anticorps.
Digestion des protéines des échantillons de tissu cérébral pour la recherche sur les prions responsables des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).
Proteinase K from Tritirachium album has been used:
- to break down cardiac muscle during histopathology studies
- during the digestion of HEK-293 cells
The enzyme from Sigma has been used in the digestion of sealed cytosolic side out ER vesicles. It has been used to deproteinize dissected brain and/or whole pupae sections of honey bee prior to in situ hybridisation. This was done during the study of neuropeptide Y-like signaling, and nutritionally-mediated gene expression and behaviour in the honey bee.
Proteinase K from Tritirachium album has been used in in situ detection of DNA fragmentation and in proteolysis experiments to measure the structural flexibility of interleukin 1ra (IL-1ra).
Biochem/physiol Actions
La protéinase K est une sérine protéase très stable et hautement réactive. Des études de cristallographie et de structure moléculaires ont indiqué que cette enzyme appartient à la famille des subtilisines, présentant une triade catalytique au site actif (Asp39-His69-Ser224). Elle est stable dans un vaste éventail d′environnements : pH, sels de tampon, détergents (SDS) et température. En présence de 0,1 à 0,5 % de SDS, la protéinase K reste active et peut digérer diverses protéines et nucléases dans les préparations d′ADN, sans compromettre l′intégrité de l′ADN isolé.
Proteinase K has a broad specificity and degrades many proteins even in the native state. It mainly cleaves the peptide bond adjacent to the carboxyl group of aliphatic and aromatic amino acids with blocked alpha-amino groups. The optimum pH is between 7.5-9.0 and the isoelectric point is 8.9. Ca2+ (1-5 mM) is required for activation. Proteinase K is inhibited by DIFP or PMSF.
Physical form
Solution in 40% (v/v) glycerol containing 10 mM Tris-HCl, pH 7.5, with 1 mM calcium acetate.
Preparation Note
Proteinase K in solution is stable over a pH range of 4.0-12.5 (optimum pH 8.0), and is also stable over the temperature range of 25°C to 65°C during use. At pH 8.0, solutions will be stable for at least 12 months at 4°C. At pH 4-11.5, solutions containing Ca2+ (1-6 mM) are expected to be stable for several weeks. An 80% ammonium sulfate suspension stored at 4°C is stable for at least 12 months.
Other Notes
One unit will hydrolyze urea-denatured hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmole of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protéinase K from Tritirachium album
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe