Merck
P5172
Prostaglandin D2
synthetic, ≥95%, adenylyl cyclase stimulator, powder
Synonyme(s) :
(5Z,9α,13E,15S)-9,15-Dihydroxy-11-oxoprosta-5,13-dien-1-oic-acid, PGD2
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H32O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.47
UNSPSC Code:
12352211
eCl@ss:
42020658
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
2170623
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Prostaglandin D2, ≥95%, synthetic
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]1(C\C=C/CCCC(O)=O)[C@@H](O)CC(=O)[C@]1([H])\C=C\[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-18,21-22H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,18-/m0/s1
InChI key
BHMBVRSPMRCCGG-OUTUXVNYSA-N
Biochem/physiol Actions
Primary prostaglandin in brain; induces inflammation; stimulates adenylyl cyclase.
Features and Benefits
This compound is featured on the Prostanoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prostaglandin D2
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges