Merck
P5136
Poly-γ-benzyl-L-glutamate
mol wt 150,000-350,000
Synonyme(s) :
PBLG
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
powder
Quality Segment
mol wt
150,000-350,000
color
white to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+H3][C@@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C12H15NO4/c13-10(12(15)16)6-7-11(14)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,13H2,(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChI key
BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-γ-benzyl-L-glutamate
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe