Merck
P4937
Percoll®
pH 8.5-9.5 (25 °C), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Milieu de gradient de densité
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.75
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
sterility
aseptically filled
Quality Segment
form
colloidal
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
pH
8.5-9.5 (25 °C)
density
1.13 g/mL±0.005 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
General description
Percoll® est un milieu classique pour la centrifugation à gradient de densité des cellules, virus et fragments cellulaires. Il est constitué de particules de silice colloïdale de 15 à 30 nm de diamètre (solution à 23 % en poids dans l'eau) recouvertes de polyvinylpyrrolidone (PVP). La couche de PVP fait de Percoll un produit parfaitement non toxique, idéal pour les applications avec du matériel biologique. Du fait de l'hétérogénéité de sa granulométrie, la sédimentation se produit à différentes vitesses, ce qui crée spontanément des gradients isométriques très progressifs dans la plage de 1,0 à 1,3 g/ml.
Application
Le milieu Percoll® a été utilisé dans la séparation par centrifugation :
  • de cardiomyocytes ventriculaires de rats nouveau-nés.
  • de leucocytes issus d'un prélèvement sanguin.
  • de cellules myoïdes péritubulaires.
Ce produit peut être utilisé pour préparer des suspensions de cellules individuelles en vue d'un séquençage.
Percoll est constitué de particules de silice colloïdale de 15 à 30 nm de diamètre (solution à 23 % en poids dans l′eau) recouvertes de polyvinylpyrrolidone (PVP). Ce produit est utilisé dans la préparation des cellules et l′isolement d′organites.
Percoll est constitué de particules de silice colloïdale de 15 à 30 nm de diamètre (solution à 23 % en poids dans l′eau) recouvertes de polyvinylpyrrolidone (PVP). Il permet de créer des gradients de densité non toxiques de faibles viscosité et osmolarité, qui peuvent servir à isoler des cellules, des organites et des virus. Il a été employé pour séparer des vésicules membranaires internes et externes issues de E. coli. Percoll reste iso-osmotique tout au long du gradient, est non toxique et peut être facilement éliminé des substances purifiées.
Features and Benefits
  • Faible osmolalité permettant d'ajuster avec précision les conditions physiologiques sans interférence majeure du milieu.
  • Produit compatible avec les cellules et les virus vivants et permettant de séparer et de récupérer les systèmes intacts et 100 % actifs.
  • Produit incapable de traverser les membranes biologiques, laissant inchangée la densité de flottaison des particules durant la centrifugation.
  • Formation spontanée d'un gradient durant la centrifugation qui permet de mélanger de gros volumes d'échantillons dans les tubes à centrifuger.
  • Formation de gradients et séparation des particules rapides grâce à une faible viscosité.
  • Possibilité d'isoler dans les gradients Percoll la plupart des particules biologiques d'un coefficient de sédimentation supérieur à 60S.
Legal Information
Percoll is a registered trademark of Cytiva
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Percoll®
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves