Merck
P4850
Protéinase K from Tritirachium album
buffered aqueous glycerol solution, Molecular Biology, ≥800 units/mL
Synonyme(s) :
Endopeptidase K
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numéro CE :
MDL number:
eCl@ss:
32160410
Concentration:
≥10 mg/mL, ≥800 units/mL
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
28.93 kDa
concentration
≥10 mg/mL, ≥800 units/mL
impurities
≤0.5 ppm DNA (PicoGreen® assay)
foreign activity
DNase, Nickase and RNase, none detected
storage temp.
2-8°C
Application
The product has been used to study its pre-treatment effects on the silk fibroin. The aspects analysed in this study included the crystallographic properties of hydroxyapatite (HAp), and the microstructure and microhardness of the composites. The enzyme has also been used to facilitate the access of probes to rRNA using FISH techniques to detect pathogenic Staphylococcus aureus.
Utile pour l′inactivation protéolytique des nucléases lors de l′isolement de l′ADN et de l′ARN.
Utile pour l′inactivation protéolytique des nucléases lors de l′isolement de l′ADN et de l′ARN.
Élimine les endotoxines qui se lient aux protéines cationiques telles que le lysozyme et la ribonucléase A.
S′est avéré utile pour l′isolement des mitochondries hépatiques, de levure et de haricot mungo.
Détermination de la localisation des enzymes sur les membranes.
Traitement des coupes de tissus incluses en paraffine pour exposer les sites de liaison à l′antigène pour le marquage par anticorps.
Digestion des protéines des échantillons de tissu cérébral pour la recherche sur les prions responsables des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).
Proteinase K from Tritirachium album has been used:
  • in bovine endometrial epithelial cells for herpes viral DNA extraction
  • for viral RNA extraction from nasal swabs
  • as a component of phase lock and direct PCR lysis buffer
Biochem/physiol Actions
Proteinase K has a broad specificity and degrades many proteins even in the native state. It mainly cleaves the peptide bond adjacent to the carboxyl group of aliphatic and aromatic amino acids with blocked α-amino groups. The molecular weight of proteinase K from amino acid sequence is found to be 28,930 Da and from SDS-PAGE, it is found to be 28,500 Da. The optimum pH is between 7.5-9.0 and its isoelectric point is 8.9. Ca2+ (1-5 mM) is required for its activation. Proteinase K is inhibited by DIFP (diisopropylfluorophosphate) or PMSF (phenylmethylsulfonyl fluoride).
La protéinase K est une sérine protéase très stable et hautement réactive. Des études de cristallographie et de structure moléculaires ont indiqué que cette enzyme appartient à la famille des subtilisines, présentant une triade catalytique au site actif (Asp39-His69-Ser224). Elle est stable dans un vaste éventail d′environnements : pH, sels de tampon, détergents (SDS) et température. En présence de 0,1 à 0,5 % de SDS, la protéinase K reste active et peut digérer diverses protéines et nucléases dans les préparations d′ADN, sans compromettre l′intégrité de l′ADN isolé.
Physical form
Solution in 40% glycerol (v/v) containing 10 mM Tris-HCl, pH 7.5, with 1 mM calcium acetate.
Other Notes
One unit will hydrolyze urea-denatured hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmole of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Legal Information
PicoGreen is a registered trademark of Life Technologies
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe