Merck
P4664
o-phénylènediamine dihydrochloride
chromogenic, tablet
Synonyme(s) :
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H4(NH2)2·2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.06
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3912045
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
o-phénylènediamine dihydrochloride, tablet, 15 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
technique(s)
protein detection: suitable
mp
258 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI key
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Le dichlorhydrate d'o-phénylènediamine (OPD) est un substrat chromogène qui peut être employé dans des techniques ELISA ("Enzyme-Linked Immunosorbent Assay", dosage par immunosorbant lié à une enzyme) puisqu'il utilise des anticorps conjugués à la peroxydase de raifort. Ce substrat donne un produit final brun orangé soluble, mesurable par spectrophotométrie à 450 nm. La réaction de l'OPD peut être arrêtée par l'ajout d'HCl 3 N ou d'H2SO4 3 M, puis mesurée à 492 nm.
Application
o-Phenylenediamine dihydrochloride has been used:
  • as a substrate in conventional capture enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for recombinant hemagglutinin (rHA) protein detection
  • as a substrate for the determination of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) immunoglobulin G (IgG) antibodies by ELISA
  • as a colorimetric reagent specific for horseradish peroxidase (HRP) activity assessment in an ELISA protocol using SARS-CoV-2 antigens for S protein
Preparation Note
Dissolve one tablet in 0.05 M phosphate-citrate buffer, pH 5.0, to the desired concentration (typically an OPD concentration of 0.4 mg/ml is used). Add 40 μl of fresh 30% hydrogen peroxide per 100 ml of substrate buffer solution, immediately prior to use. Tablets are individually packaged in foil packets.
Still not finding the right product?
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mot-clé
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Que se passe-t-il ?
WGK 3