Merck
P3869
Phosphorus standard solution
0.65 mM (phosphorous)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
concentration
0.65 mM (phosphorous)
storage temp.
2-8°C
Other Notes
Phosphorus (as KH2PO4), 20 μg/mL in 0.05 N HCl.
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c