Accéder au contenu
P3252
6-Phenyl-2-thiouracil
≥95%
Synonyme(s) :
2-Mercapto-6-phenyl pyrimidine-4-ol, 6-Phenylthiouracil, Fenucil
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.25
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
253-227-4
MDL number:
Assay:
≥95%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
DMF: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
SMILES string
Oc1cc(nc(S)n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2OS/c13-9-6-8(11-10(14)12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,13,14)
InChI key
XEKNACRTWJHOCE-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Phenyl-2-thiouracil is a thyreostatic (thyroid hormone) agent that may be used as a reference material in thyreostatic drug separation and detection technologies such as capillary electrophoresis, HPLC, or gas chromatography.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Phenyl-2-thiouracil
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)