A propos de cet article
Form:
buffered aqueous glycerol solution
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Toxine pertussique from Bordetella pertussis, buffered aqueous glycerol solution
description
aseptically packaged
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28-2/h3-25H2,1-2H3
InChI key
WOPKHAQDUMDJIY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Bordetella pertussis Tohama I ... ptxA(2665068), ptxB(2665069), ptxC(2665408)
General description
La toxine pertussique (PTX), ou anatoxine coquelucheuse, est une protéine isolée à partir de la bactérie Bordatella (Bordatella) coccobaccillus. Elle est sécrétée sous une forme inactive. L'entrée en contact de l'oligomère B de la bactérie Bordatella coccobacillus avec la membrane des cellules active une sous-unité S1 de son protomère A. Cette activation peut être médiée par le glutathion et/ou l'ATP.
Application
La toxine pertussique issue de Bordetella pertussis a été utilisée : pour renforcer l'immunisation de rats avec de la myosine cardiaque afin d'induire une myocardite ; pour dégrader la barrière hémato–encéphalique dans les modèles cuprizone et cuprizone/MOG-EAE ; comme inhibiteur de la signalisation Gαi.
Cette toxine est sécrétée par B. pertussis sous une forme inactive. Lorsque l'oligomère B de la toxine pertussique se lie à la membrane cellulaire, cela active la sous-unité S1 de son protomère A, probablement sous l'action du glutathion et de l'ATP. Kaslow et al. ont décrit un protocole d'activation de la toxine pertussique in vitro.
Forme inactive de la toxine sécrétée par B. pertussis.
Biochem/physiol Actions
La toxine pertussique catalyse l'ADP-ribosylation des sous-unités α des protéines Gi, Go et Gt hétérotrimériques de régulation du nucléotide guanine.
La toxine pertussique catalyse l'ADP-ribosylation des sous-unités α des protéines Gi, Go et Gt hétérotrimériques de régulation du nucléotide guanine. Cela empêche les hétérotrimères de protéine G d'interagir avec les récepteurs, inhibant leur couplage et leur activation. Dans la mesure où les sous-unités Gα restent sous leur forme inactive, liée au GDP, elles sont incapables d'inactiver l'adénylyl cyclase ou d'ouvrir les canaux K+.
Features and Benefits
Ce composé fait partie de notre sélection de produits pour la recherche sur les nucléotides cycliques. Cliquez ici pour découvrir d′autres produits de notre sélection pour les nucléotides cycliques. Pour en savoir plus sur les petites molécules bioactives destinées à d′autres domaines de la recherche, rendez-vous sur sigma.com/discover-bsm.
Physical form
Solution remplie de façon aseptique contenant du glycérol à 50 %, du tampon TRIS à 50 M, 10 mM de glycine et 0,5 M de NaCl, pH 7,5.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toxine pertussique from Bordetella pertussis
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c