P2519
L-Pipecolic acid
99% (titration), suitable for GC/MS
Synonyme(s) :
(S)-(−)-2-Piperidinecarboxylic acid, L-Homoproline
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Pipecolic acid, 99% (titration)
Niveau de qualité
Pureté
99% (titration)
Forme
powder
Technique(s)
GC/MS: suitable
Couleur
white
Pf
272 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCCCN1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Clé InChI
HXEACLLIILLPRG-YFKPBYRVSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3