Merck
P148
4α-Phorbol 12-myristate 13-acetate
solid, ≥95% (TLC)
Synonyme(s) :
4α-PMA
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H56O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
616.83
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: ~2 μM, DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14OC(C)=O
InChI
1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30-,32-,34+,35-,36-/m1/s1
InChI key
PHEDXBVPIONUQT-LQLWEASQSA-N
General description
Though having aqueous solubility, it is recommended that this compound first be dissolved in a water miscible organic solvent before dilution to working concentrations in aqueous media.
Biochem/physiol Actions
Negative control for phorbol ester activation of protein kinase C.
Packaging
Sealed glass ampule.
Disclaimer
Photosensitive
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe