Merck
O6877
Octanoyl coenzyme A lithium salt hydrate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Capryloyl coenzyme A lithium salt hydrate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H50N7O17P3S · xLi+ · yH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
893.73 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
Solubility:
H2O: soluble-25 mg/mL, clear, colorless
Biological source:
synthetic (organic)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble-25 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].O.CCCCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C29H50N7O17P3S.3Li.H2O/c1-4-5-6-7-8-9-20(38)57-13-12-31-19(37)10-11-32-27(41)24(40)29(2,3)15-50-56(47,48)53-55(45,46)49-14-18-23(52-54(42,43)44)22(39)28(51-18)36-17-35-21-25(30)33-16-34-26(21)36;;;;/h16-18,22-24,28,39-40H,4-15H2,1-3H3,(H,31,37)(H,32,41)(H,45,46)(H,47,48)(H2,30,33,34)(H2,42,43,44);;;;1H2/q;3*+1;/p-3/t18-,22-,23-,24+,28-;;;;/m1..../s1
InChI key
VWXPWBSHKDXAFH-SMMZWZJBSA-K
Application
Coenzyme A functions as an acyl group carrier, acetyl-CoA. Octanoyl coenzyme A is a donor molecule for the acylation (octanylation) of Ghrelin and other peptides by ghrelin O-acyltransferase(s) (GOAT).
Biochem/physiol Actions
Medium-chain fatty acid covalently linked to coenzyme A.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe