Merck
N8630
Nucléase P1 from Penicillium citrinum
lyophilized powder, ≥200 units/mg protein (E1%/280, 3′-5′-Phosphodiesterase)
Synonyme(s) :
3′-phosphohydrolase, Nucléase 5′-nucléotide-hydrolase, Endonucléase P1
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numéro CE :
MDL number:
Specific activity:
≥200 units/mg protein (E1%/280, 3′-5′-Phosphodiesterase)
Biological source:
Penicillium citrinum
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
Penicillium citrinum
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥200 units/mg protein (E1%/280, 3′-5′-Phosphodiesterase)
secondary activity
≥1,000 units/mg protein 3′-nucleotidase
mol wt
42-50 kDa
packaging
vial of ≥250 units (using RNA substrate)
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA purification: suitable
input
plant, fungi and insect sample(s)
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
General description
La nucléase P1 est l'une des nucléases spécifiques des acides nucléiques simple brin les plus connues en biologie moléculaire ; c'est une endonucléase spécifique des acides nucléiques simple brin (ADNsb ou ARNsb). La nucléase P1 est également capable de cliver des régions simple brin sur des acides nucléiques double brin.
La nucléase P1 de Penicillium citrinum est une endonucléase dépendante du zinc qui devient plus active en présence de faibles concentrations d'urée. L'activité sélective de la nucléase P1 trouve des applications utiles dans l'étude de la structure des acides nucléiques.
Il s'agit d'une glycoprotéine dépendante du zinc constituée de 270 résidus d'acides aminés. Masse moléculaire : 42 à 50 kDa.
Application
  • La nucléase P1 clive l'ARN ou l'ADN simple brin en 5' mononucléotides.
  • La nucléase P1 facilite la recherche sur la dégradation et la modification de l'ADN.
  • La nucléase P1 permet d'analyser la structure et la composition en bases des acides nucléiques.
  • La nucléase P1 est traditionnellement utilisée dans la production industrielle de 5′ mononucléotides à partir d'ARN levurien.
  • La nucléase P1 permet d'extraire les acides nucléiques par purification protéique.
  • La nucléase P1 est un réactif essentiel pour la mise au point de procédés dans la recherche sur la biosynthèse des acides aminés dépendante de l'ARNt et la transamidation dépendante de l'ARNt.
  • La nucléase P1 de Penicillium citrinum a servi à étudier des structures cristallines avec du sulfate d'ammonium ou du polyéthylèneglycol 4000 comme agent de précipitation.
  • La nucléase P1 a été utilisée dans une étude sur une technique d'analyse directe des séquences de 20 à 25 nucléotides des régions terminales d'un ARN marqué par des groupements d'extrémité 5′ ou 3′.
  • La nucléase P1 permet d'améliorer la sensibilité d'une technique de marquage au 32P pour la détection d'adduits à l'ADN.
Cette enzyme présente une température optimale d'environ 70 °C, mais il est préférable de la maintenir à une température inférieure à 60 °C pour une incubation de longue durée. Elle est stable à un pH compris entre 5 et 8.
Cette enzyme présente une température optimale d'environ 70 °C, mais il est préférable de la maintenir à une température inférieure à 60 °C pour une incubation de longue durée. Elle est stable à un pH compris entre 5 et 8.
Biochem/physiol Actions
Cette enzyme catalyse le clivage endonucléolytique non spécifique de l'ARN et de l'ADN simple brin pour former des nucléoside 5′-phosphates et des 5′-phosphooligonucléotides. Elle ne dégrade pas de manière appréciable les acides nucléiques double brin, notamment en présence de plus de 400 mM de chlorure de sodium, à pH 6,0.
Features and Benefits
Notre nucléase P1 ultra-active est soumise à des tests afin de garantir son activité 3′-5′-phosphodiestérase et son activité 3′-nucléotidase : c'est la nucléase P1 la plus active du marché.
Other Notes
3′-5′-phosphodiestérase : Une unité libère 1,0 μmol de nucléotides d'ARN solubles en milieu acide par minute, à pH 5,3 et à 37 °C.
3′-nucléotidase : Une unité hydrolyse 1,0 μmol d'orthophosphate de 3′-AMP par minute, à pH 7,2 et à 37 °C.
Pictogrammes
Health hazard
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)