N5755
β-Nicotinamid-adenin-dinucleotid-phosphorsäure hydrate
Synonyme(s) :
β-NADP, Coenzyme II, NADP, TPN, Triphosphopyridinnucleotid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
≥95% (spectrophotometric assay)
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Traces de cations
sodium and potassium: ≤0.04%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O.NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H28N7O17P3.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);1H2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;/m1./s1
Clé InChI
ZKJOXOJMGXFSPF-QYZPTAICSA-N
Application
- the measurement of Glucose-6-phosphate dehydrogenase activity
- the Cytochrome P450 3A4 assay as a part of NADPH-regenerating system
- the Cytochrome P450 2D6 assay as a part of NADPH-regenerating system
- the determination of Glucose-6-phosphate content
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable