Merck
N1630
β-Nicotinamide-adénine-dinucléotide-2′-phosphate réduit tetrasodium salt hydrate
≥93% (HPLC)
Synonyme(s) :
β-NADPH, 2′-NADPH hydrate, Coenzyme II réduite tetrasodium salt, Dihydronicotinamide-adénine-dinucléotide phosphate tetrasodium salt, NADPH Na4, TPNH2 Na4, Triphosphopyridine-nucléotide réduit tetrasodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
833.35 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
220-163-3
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥93% (HPLC), ≥93% (spectrophotometric assay)
Solubility:
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
Biological source:
chicken
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
chicken
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC), ≥93% (spectrophotometric assay)
form
powder
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Application
βLe β-NADPH peut être utilisé pour les besoins suivants :
  • désaturation d'acides gras
  • dosage de l'activité désaturase
  • détection histochimique de l'activité NADPH diaphorase dans la moelle épinière thoracique du rat, du lapin et du faisan
  • mesure du glutathion dans des cultures d'oligodendrocytes
Biochem/physiol Actions
βLe β-NADPH est la forme réduite du NADP+ qui est produite par la voie des pentoses phosphates. Il sert de transporteur de pouvoir réducteur et transfère un ion H+ et 2 électrons sur les précurseurs oxydés dans les réactions de biosynthèse par réduction. C'est une coenzyme essentielle à l'activité catalytique d'enzymes telles que la glutathion réductase, la diacétyle réductase, la dihydrofolate réductase, la glutamate déshydrogénase, la p-hydroxybenzoate hydroxylase, la NADPH-FMN oxydoréductase, la nitrate réductase et la thiorédoxine réductase. Il fait également partie des systèmes de transport d'électrons des cytochromes P450.
Le NADPH est un donneur d'électron et un cofacteur de nombreuses enzymes d'oxydoréduction, dont l'oxyde nitrique synthase.
Preparation Note
Produit réduit par voie chimique.
Other Notes
Conditionné en fonction du poids solide.
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe