Accéder au contenu
MTCT9045
MTC Bio Pestle for FlowTubes Strainer Caps
polypropylene, pack of 100 ea (individually wrapped)
Synonyme(s) :
culture cap, strainer cap pestle, MTC Bio T9045, grinding tool for strainer caps, pestle for strainer caps
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
polypropylene
packaging
pack of 100 ea (individually wrapped)
manufacturer/tradename
MTC Bio T9045
General description
Pestle for FlowTubes, for use with 35µm strainer caps, sterile, individually wrapped, 100/pk
Legal Information
FlowTubes is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio