A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H12N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.27
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
251-775-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1151390
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
4-(4-Methoxybenzylamino)-7-nitrobenzofurazan,
assay
>97.5% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
orange to red
solubility
DMSO:methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, orange
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(CNc2ccc([N+]([O-])=O)c3nonc23)cc1
InChI
1S/C14H12N4O4/c1-21-10-4-2-9(3-5-10)8-15-11-6-7-12(18(19)20)14-13(11)16-22-17-14/h2-7,15H,8H2,1H3
InChI key
IENONFJSMWUIQQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorescent probe for hydrophobic (non-polar) regions in proteins and nucleoproteins.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe