A propos de cet article
Specific activity:
≥4000 units/mg protein (biuret)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
sterility
0.2 μm filtered
form
lyophilized powder
specific activity
≥4000 units/mg protein (biuret)
mol wt
23 kDa
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Mutanolysin from Streptomyces globisporus consists of two main lytic enzymes and may be a useful agent for dental caries control.
Application
Elle permet de réaliser une lyse douce pour isoler les biomolécules facilement dégradables et l′ARN de bactéries. Elle a servi à la formation de sphéroplastes pour isoler l′ADN.
Biochem/physiol Actions
La mutanolysine clive la liaison de la β-N-acétylmuramyl-(1→4)-N-acétylglucosamine du polymère peptidoglycane-polysaccharide des parois cellulaires bactériennes. Elle lyse les bactéries Listeria et autres bactéries à Gram positif comme Lactobacillus et Lactococcus.
La mutanolysine est une N-acétylmuramidase. Comme le lysozyme, il s′agit d′une enzyme muralytique qui clive la liaison de la β-N-acétylmuramyl-(1→4)-N-acétylglucosamine du polymère peptidoglycane-polysaccharide des parois cellulaires bactériennes. Ses extrémités carboxyliques jouent un rôle dans la reconnaissance et la liaison de polymères uniques des parois cellulaires. La mutanolysine lyse les bactéries Listeria et autres bactéries à Gram positif comme Lactobacillus et Lactococcus.
Physical form
Lyophilized powder containing Ficoll and sodium succinate buffer salts
Preparation Note
Prepared from M 9901
Other Notes
One unit will produce a ΔA600 of 0.01 per minute at pH 6.0 at 37 °C in a 1 mL volume using a suspension of Streptococcus faecalis cell wall as substrate.
View more information on enzymes for complex carbohydrate analysis at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mutanolysine from Streptomyces globisporus ATCC 21553
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe