A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H26O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.41
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98.00% (TLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
11-Ketotestosterone,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98.00% (TLC)
form
powder
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-14,16-17,22H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,16-,17+,18-,19-/m0/s1
InChI key
WTPMRQZHJLJSBO-XQALERBDSA-N
Biochem/physiol Actions
11-Ketotestosterone is a minor androgen in humans, but a major androgen in fish.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe