A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H14O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
off-white to yellow
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1SSc3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H14O2S2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)23-24-20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
InChI key
RFAXLXKIAKIUDT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
IPA-3 is an allosteric inhibitor of Pak1. It binds to autoinhibitory domain of Pak1 (p21 activated kinase), highly selective amongst kinases. Pak1 is implicated in tumorigenesis and metastasis.
IPA-3 is an allosteric inhibitor of Pak1.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe