Merck
I0898
D-Ile-Pro-Arg p-nitroanilide dihydrochloride
≥95% (HPLC)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H36N8O5 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
577.50
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
Cl.Cl.CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C23H36N8O5.2ClH/c1-3-14(2)19(24)22(34)30-13-5-7-18(30)21(33)29-17(6-4-12-27-23(25)26)20(32)28-15-8-10-16(11-9-15)31(35)36;;/h8-11,14,17-19H,3-7,12-13,24H2,1-2H3,(H,28,32)(H,29,33)(H4,25,26,27);2*1H/t14-,17+,18+,19-;;/m1../s1
InChI key
NAANFMDBMZZFRD-CYTOJJGESA-N
General description
Chromogenic substrate for tissue plasminogen activator (t-PA).
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges