Merck
HT25A
Elastic Stain
Synonyme(s) :
Modified Verhoeff Van Gieson Elastic Stain Kit
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
solution
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Demonstration of elastic tissue is useful in cases of emphysema (atrophy of elastic tissue), arteriosclerosis (thinning and loss of elastic fibers), and various other vascular diseases.
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Ferric Chloride (kit only) 125 mL
  • Hematoxylin, Alcoholic (kit only) 2 x 200
  • Weigert's Iodine (kit only) 180 mL
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS & Tarif
  • Van Gieson Solution , for in vitro diagnostic use 250 mL
    FDS
signalword
Danger
target_organs
Eyes,Central nervous system, Thyroid
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.9 °F - closed cup
flash_point_c
13.3 °C - closed cup
wgk
WGK 2
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2