Merck
HT153
Acide phosphomolybdique solution
Synonyme(s) :
Phosphomolybdic acid solution, Molybdophosphoric acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
H3[P(Mo3O10)4]
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1825.25
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Concentration:
10%
Form:
solution
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
reaction suitability
reagent type: oxidant
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
10%
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
DHRLEVQXOMLTIM-UHFFFAOYSA-N
Application
Intended for use in the Sigma Masson Trichrome Procedure, HT15.
Preparation Note
Phosphomolydic Acid, 10%. Formation of precipitate does not affect performance in the Masson Trichrome Procedure.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acide phosphomolybdique solution
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
pictograms
Corrosion
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials