Merck
HT1005
Sodium Thiosulfate Solution
2 g/dL in deionized water
Synonyme(s) :
Sodium thiosulfate solution
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
Na2S2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.11
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
For use in the Silver Stain Kit No. HT100-A
Quality Segment
form
solution
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
2 g/dL in deionized water
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Application
For use in the Silver Stain Kit No. HT100-A
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium Thiosulfate Solution
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe