Accéder au contenu
HS14522
Aluminium weighing dish
D × H 101 mm × 12 mm , large
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS14522
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14522
D × H
101 mm × 12 mm , large
General description
Designed for moisture determination balances.
  • Weigh dishes are FDA/food-grade compliant
  • Disposable
  • Slightly tapered walls for stacking
  • Pack of 50