Merck
H9658
Anticorps anti-HA monoclonal antibody produced in mouse
clone HA-7, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anticorps monoclonal Anti-HA, Anti-HA, Anti-hémagglutinine de la grippe
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
HA-7, monoclonal
Application:
ELISA (i), ICC, IP, WB
Citations:
895
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
HA-7, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1:20,000 using extracts from 293T (human embryonic kidney) cells expressing a recombinant HA-fusion protein
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Le gène codant le précurseur de l'hémagglutinine (HA) du virus de la grippe se trouve sur le segment 4. Il code une glycoprotéine de surface de 76 kDa qui se présente sous forme de trimères sur l'enveloppe virale.
Immunogen
Peptide synthétique correspondant à un fragment de l′hémagglutinine (HA) du virus de la grippe humain, connu sous le nom d′étiquette HA ou HA-tag, conjugué à KLH.
Application
L'anticorps anti-HA monoclonal produit chez la souris a été utilisé dans des cellules 293T pour réaliser :
  • Une immunoprécipitation sur des cellules 293 de rein d'embryon humain.
  • Un immunoblotting sur des cellules HeLa.
  • Une immunopurification sur des cellules 293 de rein d'embryon humain.
  • Une immunocoloration pour microscopie électronique sur des fibroblastes embryonnaires de souris.
  • Une analyse d'immunohistochimie de tranches d'hippocampe.
L'anticorps monoclonal anti-HA produit chez la souris a été utilisé :
  • En immunoblotting, pour étudier l'expression d'une protéine de fusion.
  • Dans un essai de co-immunoprécipitation.
  • Dans l'analyse par immunoblotting d'une protéine de lysat.
Biochem/physiol Actions
L'hémagglutinine (HA) du virus de la grippe sert d'immunogène clé dans les vaccins contre le virus de la grippe aviaire. La HA activée facilite la fixation du virus aux récepteurs d'oligosaccharides à la surface des cellules hôtes et est impliquée dans la pénétration par fusion suivant des modifications conformationnelles dans le compartiment endolysosomal. 226 et 228 résidus de l'hémagglutinine (HA) du sous-type H3 jouent un rôle essentiel dans la restriction du type d'hôte et la spécificité du récepteur. L'hémagglutinine (HA) du virus de la grippe est responsable de la pandémie de grippe de 1918.
L'hémagglutinine (HA) est la glycoprotéine de surface du virus de la grippe. La HA est cruciale pour l'entrée du virus et l'interaction avec l'acide N-acétylneuraminique (Neu5Ac) à la surface des cellules hôtes. La HA se coordonne avec la neuraminidase (NA) et facilite l'entrée du virus dans l'hôte. La HA se présente sous la forme d'un trimère, et chaque monomère possède une partie transmembranaire en forme de tige et une partie globulaire. La partie globulaire contient des chaînes latérales glucidiques cruciales pour l'infection de l'hôte.
L′anticorps reconnaît tant les formes natives que dénaturées et réduites des protéines de fusion avec une étiquette HA. Il réagit avec les protéines de fusion exprimées dans E. coli ou dans les cellules de mammifères et dont l′étiquette HA se situe à l′extrémité N-terminale ou C-terminale.
Preparation Note
En cas d′utilisation en continu, stocker un mois maximum entre 2 et 8 °C.
Pour un stockage prolongé, congeler en aliquotes de travail. Il n′est pas recommandé de procéder à des congélations et décongélations répétées ou de stocker le produit dans des congélateurs « sans givre ». En cas d′apparition d′une légère turbidité lors d′un stockage prolongé, clarifier la solution par centrifugation avant utilisation. Il est recommandé de jeter les solutions à la dilution de travail si elles ne sont pas utilisées dans un délai de 12 heures.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s) concerné(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Que se passe-t-il ?
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable