Merck
H0501
DL-Homocystine
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
meso-4,4′-Dithio-bis(2-aminobutanoic acid)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
HOOCCH(NH2)CH2CH2SSCH2CH2CH(NH2)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.35
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
42021308
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
212-803-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1728581
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
DL-Homocystine,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
>300 °C
application(s)
detection
SMILES string
N[C@H](CCSSCC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6+
InChI key
ZTVZLYBCZNMWCF-OLQVQODUSA-N
Gene Information
human ... BHMT(635)
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe