Merck
G7646
ββ-Glucuronidase from Escherichia coli
Type VII-A, lyophilized powder, 5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay)
Synonyme(s) :
ββ-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-606-8
MDL number:
Numéro CE :
Specific activity:
5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
type
Type VII-A
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay)
mol wt
290 kDa
composition
Protein, ~25% biuret
storage temp.
−20°C
Application
Nouvel article technique comparant les performances de différentes enzymes
En savoir plus
sur les données d′applications récentes générées par la R&D Sigma pour optimiser l′hydrolyse de différentes classes de médicaments à l′aide d′enzymes provenant de diverses sources et sur l′utilisation d′une enzyme purifiée par chromatographie pour réduire l′effet de l′activité estérase entraînant la conversion de 6-MAM en morphine
Efficace dans l′hydrolyse des glucuronides stéroïdes.
Sert à hydrolyser les conjugués glucuronides lors de l′analyse de métabolites urinaires
Analysis Note
Contains buffer salts and stabilizer.
Other Notes
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at the pH 6.8 (30 min assay).
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
wgk
WGK 1