Merck
G1397
Gentamicin
liquid, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
Gentamicin
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
42020823
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Gentamicine solution, 50 mg/mL in deionized water, liquid, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
microbial
Quality Segment
sterility
0.1 μm filtered
product line
BioReagent
form
liquid
potency
50-60 mg per mL
concentration
50 mg/mL in deionized water
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
colorless to light yellow
density
1.000 g/cm3
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC[C@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](CN)CC[C@H]3N)[C@@H]2O.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](OC[C@]4(C)O)O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6O[C@@H](CC[C@H]6N)[C@@H](C)N)[C@@H]5O.CN[C@H](C)[C@@H]7CC[C@@H](N)[C@H](O7)O[C@@H]8[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]9OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]9O)[C@H]8O
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChI key
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
General description
La gentamicine (également appelée gentiomycine C) est un aminoglycoside naturellement produit par les bactéries à Gram négatif. Cet antibiotique fonctionne en empêchant la synthèse des protéines. La gentamicine sulfate bloque la croissance des bactéries à Gram positif et à Gram négatif in vivo et in vitro. En culture cellulaire, la gentamicine sulfate est utilisée pour inhiber la croissance de diverses souches de mycoplasmes.
Application
La gentamicine en solution est utilisée comme antibiotique dans les cultures de cellules eucaryotes et bactériennes.
La gentamicine sulfate est un antibiotique à large spectre utilisé comme agent de sélection (gène de résistance à la gentamicine) dans les applications de biologie moléculaire et de culture cellulaire. Ce produit est formulé pour contenir 50 mg/ml de gentamicine dans de l′eau désionisée et il est recommandé d′utiliser 1 millilitre par litre de milieu de culture pour les cellules eucaryotes.
La solution de gentamicine sulfate a été utilisée comme composant de divers types de milieux de culture.
Biochem/physiol Actions
Mode d′action : La gentamicine inhibe la synthèse des protéines en se liant à la sous-unité 30S du ribosome.
Spectre antimicrobien : Inclut les bactéries à Gram négatif et à Gram positif, notamment les souches résistantes à la tétracycline, au chloramphénicol, à la kanamycine et à la colistine, en particulier les souches de Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus et Streptococcus.
La gentamicine est recommandée pour le traitement de la septicémie dans les situations d′urgence. C′est une option de remplacement à la ceftriaxone dans le traitement des infections génitales.
Other Notes
La gentamicine est un complexe aminoglycoside produit par la fermentation de Micromonospora purpurea ou de M. echinospora. Elle est utilisée sous forme de sel de sulfate et comporte trois constituants, chacun consistant en cinq azotes basiques et nécessitant cinq équivalents d′acide sulfurique par mole de base gentamycine.
Disclaimer
Ce produit est stable à 37 °C pendant 5 jours et est conservé entre 2 et 8 °C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gentamicine solution
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Skin Sens. 1