Merck
G1002
Gly-Gly
≥99% (titration)
Synonyme(s) :
Diglycine, Glycyl-glycine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
NH2CH2CONHCH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.12
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-127-8
Beilstein/REAXYS Number:
1765223
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
color
white
useful pH range
7.5-8.9
pKa (25 °C)
8.2
mp
262-264 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC15A1(6564)
Application
Gly-Gly a été utilisé comme tampon pour mesurer l′activité de la glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PDH) et comme constituant du tampon d′essai de la luciférase.
Biochem/physiol Actions
Gly-Gly, la diglycine, est le plus simple des dipeptides. Il semblerait avoir des propriétés protéolytiques. Gly-Gly est hydrolysé par la glycylglycine dipeptidase.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gly-Gly
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe