Merck
G0901
Glass plates for vertical standard gel
16.5 cm x 14.5 cm
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41105312
NACRES:
NB.51
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Glass plates for vertical standard gel, 16.5 cm wide, W × H 16.5 cm × 14.5 cm
W × H
16.5 cm × 14.5 cm
Packaging
Set includes one rectangular plate with rounded bottom corners and one notched plate.